Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3114L-1G PC3114L-500MG
APOSPC3114L-1GEA 53.27 EUR
APOSPC3114L-1G APOSPC3114L-500MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₉F₆NO₂
Mw: 301.19 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00061309
Číslo CAS: 237076-69-6