Tlačiť
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3113G-100G PC3113G-1KG PC3113G-25G
APOSPC3113G-100GEA 99.34 EUR
APOSPC3113G-100G APOSPC3113G-1KG APOSPC3113G-25G
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH
Mw: 272.15
Teplota varu: 276
Teplota tavenia: 121…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009908
Číslo CAS: 85068-33-3
EINECS: 285-295-6