Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylenol
PC3112-100G PC3112-25G
APOSPC3112-100GEA 149.81 EUR
APOSPC3112-100G APOSPC3112-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenol
Vzorec: C₈H₄F₆O
Mw: 230.11
Teplota varu: 97…98 °C/50mmHg
Teplota tavenia: 20…21 °C
Hustota: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000386
Číslo CAS: 349-58-6
EINECS: 206-488-3