Tlačiť
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
PC3111-250MG PC3111-1G PC3111-5G
APOSPC3111-250MGEA 99.48 EUR
APOSPC3111-250MG APOSPC3111-1G APOSPC3111-5G
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol 97%
2-Benzoxazol-2-yl-1-(4-trifluoromethylphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₆H₁₂F₃NO₂
Teplota tavenia: 193…196 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03424486
Číslo CAS: 502625-50-5