Tlačiť
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3108W-1G PC3108W-5G
APOSPC3108W-1GEA 50.14 EUR
APOSPC3108W-1G APOSPC3108W-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene 97%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₃F₆NO₂
Teplota varu: 70…75 °C/15mmHg
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236674
Číslo CAS: 320-88-7