Tlačiť
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Iodo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-iodbenzene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-iodobenzene, 1-Iodo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)iodobenzene
PC3108-100G PC3108-10G PC3108-25G
APOSPC3108-100GEA 103.09 EUR
APOSPC3108-100G APOSPC3108-10G APOSPC3108-25G
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene 98%
5-Iodo-α,α,α,α',α',α'-hexafluoro-m-xylene
Vzorec: C₈H₃F₆I
Teplota varu: 62…64 °C/12mmHg
Hustota: 1,919 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040837
Číslo CAS: 328-73-4