Tlačiť
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC3106M-5G PC3106M-25G
APOSPC3106M-5GEA 150.02 EUR
APOSPC3106M-5G APOSPC3106M-25G
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide 97%
4,4'-Bis(trifluoromethyl)-2,2'-dinitrodiphenyldisulphide
Vzorec: C₁₄H₆F₆N₂S₂O₄
Teplota tavenia: 157…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00018043
Číslo CAS: 860-39-9