Tlačiť
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
PC3106-100G PC3106-25G PC3106-500G
APOSPC3106-100GEA 44.86 EUR
APOSPC3106-100G APOSPC3106-25G APOSPC3106-500G
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Reagent for adding inductively withdrawing substituent into precursors for carbocations, J.O.C., 1984, 49, 2608
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Mw: 293.01
Teplota varu: 155 °C
Teplota tavenia: –16 °C
Hustota: 1.699 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000381
Číslo CAS: 328-70-1