Tlačiť
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 56.56 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Vzorec: C₈H₃BrF₆
Teplota varu: 158 °C/740mmHg
Hustota: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00074904
Číslo CAS: 327-75-3