Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3105D-25G PC3105D-5G PC3105D-100G
APOSPC3105D-25GEA 533.49 EUR
APOSPC3105D-25G APOSPC3105D-5G APOSPC3105D-100G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec: C₉H₅ClF₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083537
Číslo CAS: 195136-46-0
OSN: 1760
ADR: 8,III