Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3105-25G PC3105-500G
APOSPC3105-25GEA 49.67 EUR
APOSPC3105-25G APOSPC3105-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
Mw: 307.03
Teplota varu: 136…140 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 18 °C
Hustota: 1.675 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 26 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009905
Číslo CAS: 32247-96-4
EINECS: 250-971-1
OSN: 2920
ADR: 8+3 II