Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
PC3104T-1G PC3104T-5G PC3104T-25G
APOSPC3104T-1GEA 46.47 EUR
APOSPC3104T-1G APOSPC3104T-5G APOSPC3104T-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrF₆
Mw: 307.03
Teplota varu: 112 °C/0.2mmHg
Hustota: 1.637 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010306
Číslo CAS: 140690-56-8
OSN: 2920
ADR: 8+3 II