Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC3104M-100G PC3104M-25G PC3104M-1G PC3104M-10G
APOSPC3104M-100GEA 225.52 EUR
APOSPC3104M-100G APOSPC3104M-25G APOSPC3104M-1G APOSPC3104M-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
Mw: 243.15
Teplota varu: 82…84 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 50…55 °C
Teplota vzplanutia: 78 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009909
Číslo CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
OSN: 3259
ADR: 8 II