Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC3104H-100G PC3104H-10G PC3104H-25G
APOSPC3104H-100GEA 86.12 EUR
APOSPC3104H-100G APOSPC3104H-10G APOSPC3104H-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₆F₆O
Mw: 244.14
Teplota varu: 100 °C/14mmHg
Teplota tavenia: 53…56 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009907
Číslo CAS: 32707-89-4
EINECS: 251-168-9