Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone, 1,3-Di(trifluormethyl)-5-(phenylmethanoyl)benzene
PC3103-10G PC3103-50G PC3103-5G
APOSPC3103-10GEA 58.08 EUR
APOSPC3103-10G APOSPC3103-50G APOSPC3103-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
Mw: 318.22
Teplota varu: 111…112 °C/0.2mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015510
Číslo CAS: 21221-93-2
EINECS: 244-282-5