Tlačiť
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(Trifluormethyl)-3-((4-(trifluormethyl)phenyl)methanoyl)benzene
PC3102-25G PC3102-5G PC3102-10G
APOSPC3102-25GEA 417.38 EUR
APOSPC3102-25G APOSPC3102-5G APOSPC3102-10G
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone 98%
3,4'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
Mw: 318.22
Teplota tavenia: 93…97 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013561
Číslo CAS: 21084-22-0