Tlačiť
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC3101-1G PC3101-5G PC3101-25G
APOSPC3101-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3101-1G APOSPC3101-5G APOSPC3101-25G
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₅H₈F₆O
Mw: 318.22
Teplota tavenia: 98…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000390
Číslo CAS: 1868-00-4