Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3100-100G PC3100-25G PC3100-500G
APOSPC3100-100GEA 88.12 EUR
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G APOSPC3100-500G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₆N
Mw: 239.12
Teplota varu: 154…156 °C
Teplota tavenia: 16…21 °C
Hustota: 1.421 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000379
Číslo CAS: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
OSN: 3276
ADR: 6.1 III