Tlačiť
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-4-ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-ethoxy-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3098-25G PC3098-5G PC3098-1G
APOSPC3098-25GEA 327.26 EUR
APOSPC3098-25G APOSPC3098-5G APOSPC3098-1G
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride 98%
5-Bromo-2-ethoxybenzotrifluoride
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.06 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08059521
Číslo CAS: 914635-58-8