Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3095-1G PC3095-5G PC3095-25G
APOSPC3095-1GEA 56.56 EUR
APOSPC3095-1G APOSPC3095-5G APOSPC3095-25G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₉H₃F₆N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061225
Číslo CAS: 177952-38-4
OSN: 3276
ADR: 6.1,III