Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzohydrazide
PC3090C-100G PC3090C-25G
APOSPC3090C-100GEA 457.04 EUR
APOSPC3090C-100G APOSPC3090C-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Vzorec: C₉H₆F₆N₂O
Mw: 272.15 g/mol
Teplota tavenia: 132…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00051848
Číslo CAS: 26107-82-4
EINECS: 247-462-1