Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3090-100G PC3090-10G PC3090-5G PC3090-25G
APOSPC3090-100GEA 99.34 EUR
APOSPC3090-100G APOSPC3090-10G APOSPC3090-5G APOSPC3090-25G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 140…144 °C
Hustota: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000388
Číslo CAS: 725-89-3
EINECS: 211-970-1