Tlačiť
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3089-10G PC3089-1G PC3089-5G
APOSPC3089-10GEA 0 EUR
APOSPC3089-10G APOSPC3089-1G APOSPC3089-5G
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,6-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 136…140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000376
Číslo CAS: 24821-22-5
EINECS: 246-479-1