Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3087-25G PC3087-5G PC3087-1G
APOSPC3087-25GEA 151.01 EUR
APOSPC3087-25G APOSPC3087-5G APOSPC3087-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₄F₆O₂
Mw: 258.12
Teplota varu: 260
Teplota tavenia: 108…111 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042496
Číslo CAS: 32890-87-2