Tlačiť
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,3'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
PC3086M-1G PC3086M-250MG
APOSPC3086M-1GEA 415.16 EUR
APOSPC3086M-1G APOSPC3086M-250MG
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
3,3'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Vzorec: C₁₄H₁₀F₆N₂
Teplota tavenia: 116…118 °C
Teplota vzplanutia: 165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236672
Číslo CAS: 346-88-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III