Tlačiť
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2'-Bis(trifluoromethyl)-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 4,4'-Diamino-2,2'-bis(trifluoromethyl)biphenyl
PC3086K-1G PC3086K-5G PC3086K-25G
APOSPC3086K-1GEA 16.73 EUR
APOSPC3086K-1G APOSPC3086K-5G APOSPC3086K-25G
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine 97%
2,2'-Bis(trifluoromethyl)benzidine
Vzorec: C₁₄H₁₀F₆N₂
Teplota tavenia: 180…181 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190155
Číslo CAS: 341-58-2
OSN: 2811
ADR: 6.1,III