Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenethiol
PC3086-100G PC3086-25G PC3086-5G
APOSPC3086-100GEA 572.4 EUR
APOSPC3086-100G APOSPC3086-25G APOSPC3086-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)thiophenol
Vzorec: C₈H₄F₆S
Mw: 246.18
Teplota varu: 167 °C
Hustota: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00042273
Číslo CAS: 130783-02-7
OSN: 3334
ADR: 9 III