Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3085-25G PC3085-5G
APOSPC3085-25GEA 106.15 EUR
APOSPC3085-25G APOSPC3085-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₆O₂S
Mw: 312.62
Teplota tavenia: 34…38 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014725
Číslo CAS: 39234-86-1
OSN: 3261
ADR: 8 II