Tlačiť
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC3077-5G PC3077-10G PC3077-1G
APOSPC3077-5GEA 106.95 EUR
APOSPC3077-5G APOSPC3077-10G APOSPC3077-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
Mw: 219.9500 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03428511
Číslo CAS: 312936-89-3