Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3065-25G PC3065-5G
APOSPC3065-25GEA 102.94 EUR
APOSPC3065-25G APOSPC3065-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₉H₅F₆NO
Mw: 257.14
Teplota tavenia: 161…167 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00015511
Číslo CAS: 22227-26-5
EINECS: 244-849-7