Tlačiť
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3062-1G PC3062-5G PC3062-10G
APOSPC3062-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3062-1G APOSPC3062-5G APOSPC3062-10G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
Mw: 242.12
Teplota varu: 172 °C
Hustota: 1.48 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083535
Číslo CAS: 59664-42-5