Tlačiť
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Perfluoro-4-aminobiphenyl, 2,2',3,3',4',5,5',6,6'-Nonafluoro-[1,1'-biphenyl]-4-amine
PC3061-1G PC3061-250MG
APOSPC3061-1GEA 53.35 EUR
APOSPC3061-1G APOSPC3061-250MG
4-Aminononafluorobiphenyl 96%
4-Aminononafluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₂F₉N
Teplota tavenia: 145…146 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00671483
Číslo CAS: 969-25-5