Tlačiť
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3,5-Di(trifluoromethyl)aniline, 3,5-Bis(trifluoromethyl)aniline
PC3060-100G PC3060-500G PC3060-1KG
APOSPC3060-100GEA 33.13 EUR
APOSPC3060-100G APOSPC3060-500G APOSPC3060-1KG
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine 98%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-3,5-xylidine
Vzorec: C₈H₅F₆N
Mw: 229.12
Teplota varu: 85 °C/15mmHg
Teplota tavenia: 3
Hustota: 1.473 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000394
Číslo CAS: 328-74-5
EINECS: 206-335-0