Tlačiť
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Amino-3-cyanobenzotrifluoride, 2-Amino-5-trifluoromethylbenzonitrile
PC3059-1G PC3059-5G
APOSPC3059-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3059-1G APOSPC3059-5G
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Mw: 186.1300 g/mol
Teplota varu: 95…115 °C/0.4mmHg
Teplota tavenia: 72…74 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407465
Číslo CAS: 6526-08-5
OSN: 3439
ADR: 6.1 III