Tlačiť
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 1-(2,4-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3054-1G PC3054-5G
APOSPC3054-1GEA 34.85 EUR
APOSPC3054-1G APOSPC3054-5G
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2',4'-Bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₆F₆O
Mw: 256.15
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042495
Číslo CAS: 237069-82-8