Tlačiť
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Flecainide Impurity D
PC3053N-100G PC3053N-25G PC3053N-5G
APOSPC3053N-100GEA 53.35 EUR
APOSPC3053N-100G APOSPC3053N-25G APOSPC3053N-5G
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid 97%
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₈F₆O₄
Teplota tavenia: 123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00221424
Číslo CAS: 35480-52-5
EINECS: 609-132-9