Tlačiť
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3053J-250MG PC3053J-10G
APOSPC3053J-250MGEA 66.59 EUR
APOSPC3053J-250MG APOSPC3053J-10G
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene 97%
1,4-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
Vzorec: C₁₀H₈F₆O₂
Teplota tavenia: 71…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042272
Číslo CAS: 66300-61-6