Tlačiť
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
PC3047-100G PC3047-25G
APOSPC3047-100GEA 194.67 EUR
APOSPC3047-100G APOSPC3047-25G
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide 98%
N-Methylbistrifluoroacetamide
Trifluoroacetylating reagent for alcohols, thiols, phenols, carboxylic acids and amides.
Vzorec: C₅H₃F₆NO₂
Mw: 223.07 g/mol
Teplota varu: 123…124 °C
Hustota: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 42 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000412
Číslo CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
OSN: 2920
ADR: 8+3 II