Tlačiť
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dinitro-1-(trifluoromethoxy)benzene, 2,4-Dinitro(trifluoromethoxy)benzene
PC3042-100G PC3042-250G PC3042-25G
APOSPC3042-100GEA 225.83 EUR
APOSPC3042-100G APOSPC3042-250G APOSPC3042-25G
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene 98%
1,3-Dinitro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃F₃N₂O₅
Teplota varu: 273…274 °C
Teplota tavenia: –21 °C
Hustota: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042268
Číslo CAS: 655-07-2
OSN: 2927
ADR: 6.1+8,II