Tlačiť
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
PC3041-1G PC3041-5G PC3041-25G
APOSPC3041-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3041-1G APOSPC3041-5G APOSPC3041-25G
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene 99%
2,4-Dinitro-5-fluorotoluene
Vzorec: C₇H₅FN₂O₄
Mw: 200.1240 g/mol
Teplota tavenia: 84…86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00205111
Číslo CAS: 349-01-9