Tlačiť
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC3040W-1G PC3040W-5G
APOSPC3040W-1GEA 69.8 EUR
APOSPC3040W-1G APOSPC3040W-5G
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol 98%
4-Fluoro-2,6-dinitrophenol
Vzorec: C₆H₃FN₂O₅
Teplota tavenia: 54…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179333
Číslo CAS: 364-32-9