Tlačiť
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluoro-1,2-dinitrobenzene
PC3040D-1G PC3040D-25G PC3040D-5G
APOSPC3040D-1GEA 24.91 EUR
APOSPC3040D-1G APOSPC3040D-25G APOSPC3040D-5G
3,4-Dinitrofluorobenzene 97%
3,4-Dinitrofluorobenzene
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
Mw: 186.1 g/mol
Teplota tavenia: 55…56 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236671
Číslo CAS: 364-53-4
OSN: 2811
ADR: 6.1 II