Tlačiť
Sangerova reagencie 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,3-Dinitro-4-fluorobenzene, 2,4-Dinitrofluorobenzene, 1-Fluoro-2,4-dinitrobenzene
PC3040-100G PC3040-1KG PC3040-500G
APOSPC3040-100GEA 36.45 EUR
APOSPC3040-100G APOSPC3040-1KG APOSPC3040-500G
Sangerova reagencie 99%
Sangerova reagencie
Nucleophiles can displace the activated fluorine atom.Reagent for labelling of terminal amino acid groups.
Vzorec: C₆H₃FN₂O₄
Mw: 186.1
Teplota varu: 296
Teplota tavenia: 28…30 °C
Hustota: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00007056
Číslo CAS: 70-34-8
EINECS: 200-734-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04199