Tlačiť
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,4-Difluoro-5-methylbenzoic acid
PC303306-5G PC303306-1G PC303306-25G
APOSPC303306-5GEA 102.94 EUR
APOSPC303306-5G APOSPC303306-1G APOSPC303306-25G
4,6-Difluoro-m-toluic acid 97%
4,6-Difluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Mw: 172.13 g/mol
Teplota tavenia: 159…166 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09835285
Číslo CAS: 367954-99-2