Tlačiť
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC303152-1G PC303152-5G PC303152-25G
APOSPC303152-1GEA 76.51 EUR
APOSPC303152-1G APOSPC303152-5G APOSPC303152-25G
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₂
Mw: 238.59 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194288
Číslo CAS: 601513-26-2