Tlačiť
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303147-1G PC303147-5G
APOSPC303147-1GEA 397.91 EUR
APOSPC303147-1G APOSPC303147-5G
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline 97%
3-Bromo-2-methyl-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec: C₇H₇BrF₅NS
Mw: 312.10 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22201077
Číslo CAS: 1373920-91-2