Tlačiť
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 6-(Trifluoromethoxy)-m-toluidine, 5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenamine, Benzenamine, 5-methyl-2-(trifluoromethoxy)-
PC303143-1G PC303143-5G
APOSPC303143-1GEA 360.5 EUR
APOSPC303143-1G APOSPC303143-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO
Mw: 191.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399696
Číslo CAS: 151276-15-2
OSN: 2810
ADR: 6.1 III