Tlačiť
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303142-10G PC303142-5G PC303142-1G
APOSPC303142-10GEA 742.88 EUR
APOSPC303142-10G APOSPC303142-5G APOSPC303142-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline 97%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₈H₈F₃NO₂
Mw: 207.15 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18390012
Číslo CAS: 647855-21-8