Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303134-1G PC303134-5G
APOSPC303134-1GEA 112.96 EUR
APOSPC303134-1G APOSPC303134-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid 97%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18399792
Číslo CAS: 1588508-08-0