Tlačiť
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303130-5G PC303130-1G
APOSPC303130-5GEA 376.13 EUR
APOSPC303130-5G APOSPC303130-1G
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₈F₃NO
Mw: 215.17 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22682821
Číslo CAS: 1431329-59-7
OSN: 3439
ADR: 6.1 III